Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3690,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay)
form
powder
greener alternative product score
old score: 56
new score: 20
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to off-white
application(s)
metabolomics
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
General description
In biochemical research, NAD emerges as a vital cofactor for enzymes like sirtuins, poly(ADP-ribose) polymerases, and cADP-ribose synthases. These enzymes rely on NAD+ for catalytic activity, influencing processes such as protein deacetylation, DNA repair, and cellular signaling. In metabolomics, NAD plays a key role in metabolic pathways, making it a significant focus for understanding cellular metabolism comprehensively. NAD participates in additional intricate cellular processes, serving as a substrate for ADP-ribosylation—a post-translational modification affecting protein function. It also acts as a precursor for cyclic ADP-ribose, a second messenger molecule involved in calcium mobilization and cell communication. Research on NAD holds promise across various areas, including aging, where its role is actively investigated. Studies also explore its implications in neurodegenerative disorders and metabolic imbalances.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast | biological source yeast | biological source yeast | biological source - |
| assay ≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay) | assay ≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay) | assay ≥98% | assay ≥95% (HPLC) |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to faint yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?