Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
449,00 zł
assay
98% (dry weight)
form
lyophilized
mol wt
Mr 663.4
packaging
pkg of 1 g (10127981001), pkg of 10 g (10621650001), pkg of 5 g (10127990001)
manufacturer/tradename
Roche
color
off-white
pH
~3.0 (50 mg/mL in water)
λmax
260 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
The stability of an aqueous solution in a concentration of 40 mg/ml is not expected to differ from that of a solution in a concentration of 10 mg/ml.
An aqueous solution in a concentration of 50 mg/ml (pH 2.0) maintains 97% of its NAD content after 2 days, 94% after 6 days and 91% after 10 days of storage at 2 to 8 °C and about 83% after 10 days of storage at 33 °C.
An aqueous solution in a concentration of 1.38 mg/ml shows a decrease of NAD content of 4% after 8 weeks of storage at 2 to 8 °C, stored at -15 to -25 °C the stability is expected to be > 6 months. A solution of NAD in triethanolamine buffer (pH 5.0) maintians 90% of its NAD content after
10 days of storage at 2 to 8 °C and 80% after 10 days of storage at 33 °C.
Analysis Note
Organic solvents: <0.5% (GC)
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| assay 98% (dry weight) | assay 100% (dry weight) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form powder | form lyophilized solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 1 g (10127981001), pkg of 5 g (10127990001), pkg of 10 g (10621650001) | packaging pkg of 1 g (10127965001), pkg of 5 g (10127973001) | packaging - | packaging - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NAD
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?