Przejdź do
43410
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
greener alternative
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
181,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N7O14P2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.43 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39200202
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.55
EC Number:
200-184-4
MDL number:
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder or crystals
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤4% water
color
white to faint yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, H2O: freely soluble
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
absorbance ratio
A280/260 nm 0.22 ±0.02, A250/260 nm 0.83 ±0.03
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Gene Information
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Beta-Nicotinamide adenine dinucleotide is a bio-derived redox cofactor that works together with enzymes as part of a biocatalyst system. It can be efficiently recycled in many reactions, enabling selective oxidations while reducing waste and supporting greener, more sustainable chemical processes. Click here for more information.
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate has been used as a component of fibroblast cell culture media. It has also been used to study the viability of the cartilage constructs.
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate was used as a test compound for studying the structure and electrochemical properties of NADH electrocatalysts.
Biochem/physiol Actions
β-Nicotinamide adenine dinucleotide is a cofactor for alcohol dehydrogenase that serves as inhibitory neurotransmitter in visceral smooth muscle.[1]
Electron acceptor
β-nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD) is a coenzyme present in most living cells. It is implicated in redox reactions and posttranslational modifications. β-NAD also acts as a substrate for various enzymes in several cellular processes.
Packaging
Packaged by solid weight.
Other Notes
This is the common form of NAD.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N1511N6522N3014
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay)
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, H2O: freely soluble
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
-
color
white to faint yellow
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)