Przejdź do
N8129
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt hydrate
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridine nucleotide, reduced form, NADH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
709.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
210-123-3
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
Solubility:
water: 712 g/L at 22.5 °C, 10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
Biological source:
yeast
Color:
white to light yellow
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
form
powder
mol wt
709.40 g/mol
color
white to light yellow
solubility
water: 712 g/L at 22.5 °C, 10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
density
1.995 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases).
As a reagent, NADH can be used in enzyme cycling assays to amplify detection of activity of biologically relevant enzymes or metabolites present in low concentrations.
Biochem/physiol Actions
NADH is a coenzyme that functions as a regenerating electron donor in catabolic processes including glycolysis, β-oxidation and the citric acid cycle (Krebs cycle, TCA cycle). It participates in cell signaling events as well, for example as a substrate for the poly (ADP-ribose) polymerases (PARPs) during the DNA damage response. The NAD+/NADH dependent sirtuins play key roles in stress responses during events involving energy metabolism, with implications in cancer biology, diabetes and neurodegenerative disease.
As a reagent, NADH can be used in enzyme cycling assays to amplify detection of activity of biologically relevant enzymes or metabolites present in low concentrations.
Packaging
Packaged by solid weight.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N6005N1161N6660
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
assay
≥94% (HPLC), ≥94% (spectrophotometric assay)
assay
~98%
assay
~98%
solubility
water: 712 g/L at 22.5 °C, 10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
solubility
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, slightly yellow to deep greenish-yellow
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Salve, le confezioni quante fiale contengono? Grazie
    1 answer
    1. Each package size available - 50 mg, 100 mg, 500 mg, 1 g, and 5 g - is packaged in a single HDPE bottle.