Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 327,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N7O14P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.43
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-184-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
39200202
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
2.5-3.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
140-142 °C
solubility
10 g/L
bulk density
200‑300 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OCC4OC(C(C4O)O)[n+]5cc(ccc5)C(=O)N)O)OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Beta-Nicotinamide adenine dinucleotide is a bio-derived redox cofactor that works together with enzymes as part of a biocatalyst system. It can be efficiently recycled in many reactions, enabling selective oxidations while reducing waste and supporting greener, more sustainable chemical processes. Click here for more information.
Application
- Opracowanie wysoce selektywnej dehydrogenazy gliceraldehydowej zależnej od NAD(+) i jej zastosowanie w minimalnych kaskadach enzymatycznych bez komórek: Badania te przedstawiają rozwój enzymu zależnego od NAD+ kluczowego dla zastosowań bioprzemysłowych, demonstrując jego użyteczność w kaskadach enzymatycznych dla procesów biosyntezy, co może zwiększyć wydajność biotechnologicznych systemów produkcyjnych (DOI: 10.1002/css)..
Analysis Note
Assay (β-NAD, enzymatically with ADH; calc. on anhydrous substance): ≥ 95 %
Assay (spectrophotometrically): ≥ 95.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: White to almost white, fine powder eventuel slightly yellowish.
pH (10 g/l, water): 2.5 - 3.0
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 259 - 261 nm
Spec. Absorptivity A1%/1cm (λmax.; 0,01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on anhydrous substance): 255 - 270
Water (according to Karl Fischer): ≤ 7.0 %
Assay (spectrophotometrically): ≥ 95.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: White to almost white, fine powder eventuel slightly yellowish.
pH (10 g/l, water): 2.5 - 3.0
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 259 - 261 nm
Spec. Absorptivity A1%/1cm (λmax.; 0,01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on anhydrous substance): 255 - 270
Water (according to Karl Fischer): ≤ 7.0 %
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?