N1511
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
≥99%
Synonim(y):
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Saccharomyces cerevisiae
Poziom jakości
Próba
≥99%
Postać
crystalline powder
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
Klucz InChI
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- to prepare NAD+ standard solution for a study on NAD+ metabolomics
- as a component of MurI assay reaction partial mixture for glutamate racemase reaction
- as a component of a chromogenic staining solution to stain zebrafish embryos
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.