Przejdź do
N6522
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
greener alternative
≥98%, BioUltra, from yeast
Synonim(y):
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N7O14P2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.43 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39200202
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.55
EC Number:
200-184-4
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98%
Solubility:
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
Biological source:
yeast
Color:
white to off-white
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
yeast
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98%
form
powder
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.1% Insoluble matter
color
white to off-white
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Gene Information
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Beta-Nicotinamide adenine dinucleotide is a bio-derived redox cofactor that works together with enzymes as part of a biocatalyst system. It can be efficiently recycled in many reactions, enabling selective oxidations while reducing waste and supporting greener, more sustainable chemical processes. Click here for more information.
Application
  • Electrochemical Sensor Development: β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate is utilized in the development of carbon nanomaterial-based electrochemical sensors and biosensors. These devices are designed for the sensitive detection of pharmaceutical and biological compounds, highlighting its crucial role in enhancing the sensitivity and specificity of biochemical assays (Adhikari et al., 2015).
Biochem/physiol Actions
Electron acceptor
Packaging
Packaged by solid weight.
Other Notes
This is the common form of NAD.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N700443410N1511
assay
≥98%
assay
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99%
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, H2O: freely soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
-
biological source
Saccharomyces cerevisiae
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N6522-250MG04061834117605
N6522-1G04061834117599
N6522-5G04061834117612