Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-Z-Case® Plus, Casein enzymatic hydrolysate
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
≥6.0% amino, ≥10.0% total
loss
≤11% loss on drying
pH
5.8-7.8
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Casein hydrolysates are used in the formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms. N-Z-Case® Plus is a high-quality source of peptides produced by enzymatic digestion of casein. It is a uniform, high quality peptone providing superior growth characteristics. N-Z-Case® Plus is refined hydrolysate, with very high solubility and clarity in solution. It is used in laboratory media and fermentation, especially where high clarity of solution is required.
Application
Casein hydrolysates are used in the formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms. This casein hydrolysate suits for the growth of probiotics (Bifidobacterium, Lactobacillus), starter cultures and media for diagnostics
Preparation Note
Recommended concentration: 250 g/L
Other Notes
Enzymatic hydrolysis has been optimized to produce rich growth of most bacteria.
Legal Information
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| nitrogen analysis ≥6.0% amino, ≥10.0% total | nitrogen analysis - | nitrogen analysis ≥6% amino, ≥11.0% total | nitrogen analysis - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Z-Case® Plus
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?