Merck
N0750015
Nifedipine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
Wybierz wielkość
25 MG
644,00 zł
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
644,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nifedipine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC)C1=C(C2=C(N=O)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N=C1C
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
MUZLTKGYFZENFW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Nifedypina zanieczyszczenie B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jürgen Schoppe et al.
Cell calcium, 33(3), 207-221 (2003-02-26)
Leech P neurons possess caffeine-sensitive ion channels in intracellular Ca(2+) stores and in the plasma membrane. The following results indicate that these channels are also activated by 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester (NTP), the photoproduct of the L-type Ca(2+) channel-blocker nifedipine:
G Carlucci et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 45(6 Suppl), 751-755 (1990-06-01)
A method for the determination of 2,6-dimethyl-4-(2'-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethylester in nifedipine (bulk material and pharmaceutical formulations) by second-derivative ultraviolet spectrophotometry is described. The procedure is simple and rapid and gives accurate and precise results.
V Misík et al.
Molecular pharmacology, 40(3), 435-439 (1991-09-01)
Nifedipine [1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic+ ++ acid dimethyl ester] and nimodipine [1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic+ ++ acid 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester], incorporated into diheptanoylphosphatidylcholine liposomes, which were used as a drug carrier system, slightly inhibited lipid peroxidation (induced by tert-butylhydroperoxide and Fe2+) in rat heart homogenate. Illumination