Przejdź do
I6658
Isradipine
≥98% (HPLC), calcium channel blocker, solid
Synonim(y):
4-(4-Benzofurazanyl)-1,-4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 1-methylethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
929,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3370,00 zł
2864,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
929,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Isradipine, ≥98% (HPLC), solid
description
Store under nitrogen
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
InChI key
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYSA-N
Application
Isradipine has been used to explore neuroprotective activity.
Biochem/physiol Actions
L-type calcium channel blocker (also referred to as dihydropyridine-type calcium channel blocker); antihypertensive.
L-type calcium channel blocker; antihypertensive.
Isradipine is considered as an active calcium channel blocker, used to treat hypertension.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0165N7510N7634
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
powder, ≥98%
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
methanol: soluble, H2O: slightly soluble, 0.1 M NaOH: insoluble, DMSO: ~1 mg/mL
solubility
ethanol: soluble, DMSO: soluble
color
yellow
color
yellow
color
yellow
color
yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isradipine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)