Przejdź do
71729
Sodium dodecyl sulfate
greener alternative
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
706,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-788-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
rod
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aggregation number
62
loss
≤5% loss on drying
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
0,425 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
HLB
40
greener alternative category
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Application
Anionic detergent
Sodium dodecyl sulfate has been used in western blot lysis buffer and also to prepare SDS-loading dye.
Biochem/physiol Actions
Sodium dodecyl sulfate (SDS)/lauryl sulfate, an ionic detergent has the ability to distract biological membranes. It can block RNase and deoxyribonuclease (DNase) activity. SDS is one of the main constituents of several reagents, that are used to purify nucleic acids. It is also considered as a permeability enhancer in oral formulations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L45096286271725
form
rod
form
powder
form
(Rods)
form
powder
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥90% ((Assay))
assay
≥99.0% (GC)
aggregation number
62
aggregation number
62
aggregation number
-
aggregation number
62
HLB
40
HLB
40
HLB
40
HLB
40
description
anionic
description
anionic
description
anionic, 62
description
anionic
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?