Przejdź do
F8761
Fast Garnet GBC sulfate salt
Powder
Synonim(y):
2-Methyl-4-([2-methylphenyl]azo)benzenediazonium salt, 4-Amino-2′,3-dimethylazobenzene diazotated, Azoic Diazo No. 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.35
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
202-985-4
MDL number:
Colour Index Number:
37210
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fast Garnet GBC sulfate salt, diazonium dye
Quality Segment
form
powder
composition
Dye Content Calculated, ≥90%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange, and Orange-Brown to Very Dark Orange-Brown and Red to Very Dark
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
General description
Fast Garnet GBC is a diazonium dye and is mainly required in azo-dye methods. In alkaline phosphatase staining, it reacts with α-naphthol to give a red insoluble azo dye at the site of enzyme activity.
Application
Fast Garnet GBC sulfate salt has been used for the staining of aspartate aminotransferase activity. It has been used for measuring of the non-specific esterase activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
121568294438F7253
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange, and Orange-Brown to Very Dark Orange-Brown and Red to Very Dark
color
-
color
light brown
color
brown-red
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Incipient speciation across a depth gradient in a scleractinian coral?
Carlon DB and Budd AF
Evolution, 56, 2227-2227 (2002)
Evidence of multiple insecticide resistance mechanisms in Anopheles gambiae populations in Bangui, Central African Republic.
Ole Sangba ML et al.
Parasites & vectors, 10, 23-23 (2017)
Bancroft JD
Theory and Practice of Histological Techniques (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F8761-5G04061832343099
F8761-1G04061826116838
F8761-25G04061833621028