Przejdź do
D8388
Dimethyl pimelimidate dihydrochloride
powder
Synonim(y):
DMP, Dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3320,00 zł
2822,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3OC(=NH)CH2CH2]2CH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
261-320-6
MDL number:
Form:
powder
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI key
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl pimelimidate dihydrochloride is a homobifunctional cross-linking reagent used in crosslinking, protein interaction and protein modification. It typically reacts with primary amines in the pH range 7.0-10.0 to form amidine bonds.
Application
Dimethyl pimelimidate dihydrochloride has been used to develop a technique for isolating Enterocytozoon bieneusi spores directly from human stool samples with a high degree of purity, which opens up new approaches for studying this parasite.
Other Notes
Note that the amidine linkage preserves original primary amine positive charge. Incorporates a seven atom linker.
Disclaimer
The reagent is readily hydrolyzed at neutral pH.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.0306880490179523
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)