Merck
283088
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
98%
Synonim(y):
4-Methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-Anisyldiazonium tetrafluoroborate, p-Methoxybenzenediazonium fluoborate (6CI), p-Methoxybenzenediazonium fluoroborate, p-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate (7CI), p-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate(1-), p-Methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
5 G
459,00 zł
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
459,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4N2BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.95
Beilstein:
3579591
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
142-144 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.COc1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C7H7N2O.BF4/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;2-1(3,4)5/h2-5H,1H3;/q+1;-1
Klucz InChI
BYGWNWAFXUPZHI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Interaction of 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate with synthetic DOPA-melanin and its precursors has been studied using EPR spectroscopy and spin-trapping technique[1].
Zastosowanie
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in the preparation of azo coupled cyclic β-enaminones[2].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Petr Simůnek et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 45(4), 330-339 (2007-03-14)
The reaction of 3-phenylaminocyclopent-2-en-1-one with 4-methyl, 4-methoxy and 4-chlorobenzenediazonium tetrafluoroborates was used to prepare the azo coupling products 3a-c. It was found that these compounds are present in both CDCl(3) solution and solid phase practically exclusively as (E)-3-phenylamino-2-(4-subst.phenyldiazenyl)cyclopent-2-en-1-ones with N--H...N
Joerg Rappich et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(3), 1332-1337 (2006-02-14)
The electrochemical grafting process of 4-nitrobenzene and 4-methoxybenzene (anisole) from diazonium salt solutions has been investigated in situ by monitoring the current density, the band bending, and the nonradiative surface recombination during grafting at different potentials and different concentrations of
EPR and spin-trapping investigation of free radicals from the reaction of 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate with melanin and melanin precursors.
Reszka KJ and Chignell CF.
Journal of the American Chemical Society, 115(17), 7752-7760 (1993)
Tomonari Shiraishi et al.
Nanoscale, 9(43), 16900-16907 (2017-10-28)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) with local chemical modification have been recognized as a novel near infrared (NIR) photoluminescent nanomaterial due to the emergence of a new red-shifted photoluminescence (PL) with enhanced quantum yields. As a characteristic feature of the locally
Xiaojian Wu et al.
Nature communications, 10(1), 2672-2672 (2019-06-19)
Chemical defects that fluoresce in the shortwave infrared open exciting opportunities in deep-penetration bioimaging, chemically specific sensing, and quantum technologies. However, the atomic size of defects and the high noise of infrared detectors have posed significant challenges to the studies