Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
328,00 zł
Nazwa produktu
Fast Black K Salt hemi(zinc chloride) salt, practical grade
grade
practical grade
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥25%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
brown-red
mp
150 °C
solubility
water: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3N=Nc4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2C14H12N5O4.4ClH.Zn/c2*1-22-13-8-12(14(23-2)7-11(13)16-15)18-17-9-3-5-10(6-4-9)19(20)21;;;;;/h2*3-8H,1-2H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
NZWZSUSPTZUGNN-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
Fast black K salt has various applications as listed below-
- to stain enterochromaffin cells > as an indirect stain for periodate-generated tissue aldehyde groups
- as a visualization agent for amphetamines and cyanobacterial toxins following their separation by thin-layer chromatography
- for the staining of acid phosphatase activity in SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) and native-PAGE
- staining endopeptidase and leucine aminopeptidase activity
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| grade practical grade | grade - | grade - | grade - |
| color brown-red | color - | color - | color - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility hot water: 0.01 g/10 mL | solubility H2O: 1 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?