Przejdź do
121568
Podstawa Fast Garnet GBC
97%
Synonim(y):
o-Aminoazotoluene, 4′-Amino-2,3′-dimethylazobenzene, Solvent Yellow 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
861,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4N=NC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.29
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
11160
EC Number:
202-591-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6506005
861,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
101-102 °C (lit.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear
λmax
491 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI key
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Application
Fast Garnet GBC base has been used:
  • as a stain in papain activity inhibition assay.
  • to stain for tryptase-activity and chymase-like activity.
  • to gel stain for esterolytic activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F876151099822680
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 0.1 g/10 mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
97-56-3
CAS No.
97-56-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)