Merck
294438
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
97%
Synonim(y):
Azoic Diazo No. 37, Fast Red GG salt
Wybierz wielkość
10 G
790,00 zł
25 G
1740,00 zł
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
790,00 zł
25 G
1740,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4N3O2 · BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.92
Beilstein:
3599869
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
skład
Carbon 29.3-31.5%,Nitrogen 17.1-18.4%
metody
titration: suitable
kolor
light brown
mp
144-148 °C (dec.)
rozpuszczalność
acetonitrile: 50 mg/mL
gęstość
1.66 g/cm3 at 25 °C
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
Klucz InChI
AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, also known as Fast Red GG is a Diazonium salt/diazo dye. It is commonly used for the histochemical detection of bilirubin and indolamines.
Zastosowanie
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in ellipsometry.[1] It has also been used for surface modification of carbon nanotubes (CNTs).[2]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transparent conducting films made of different carbon nanotubes, processed carbon nanotubes, and graphene nanoribbons
Anson-Casaos A, et al.
Chemical Engineering Science, 138(1), 566-574 (2015)
Electrochemical grafting on SOI substrates using aryl diazonium salts
Le Floch F, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 660(1), 127-132 (2011)
Zari Tehrani et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(2) (2021-02-11)
Electrochemical biosensors using carbon-based electrodes are being widely developed for the detection of a range of different diseases. Since their sensitivity depends on the surface coverage of bioreceptor moieties, it necessarily depends on the surface coverage of amine precursors. Electrochemical
E N Petrova et al.
Biokhimiia (Moscow, Russia), 51(10), 1732-1740 (1986-10-01)
It was found that at pH 5.2 and 40-fold excess of p-nitrophenyldiazonium chloride the inhibitor incorporation into the porcine pepsin molecule involves 1.9 residues, one residue being bound to tyrosine 189. Besides, tyrosines 44, 113, 154 and 174 enter the
Y Harano et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 134(3), 327-336 (1983-11-15)
A highly sensitive and simplified method for the differential determination of serum ketone bodies has been developed. Serum was deproteinized with perchloric acid, and acetoacetate contained in the supernate was reacted with newly synthesized p-nitrobenzene diazonium fluoroborate at 37 degrees