Przejdź do
N8505
1-Naphthyl acetate
≥98% (C)
Synonim(y):
α-Naphthyl acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
2218,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2C10H7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-599-8
Beilstein/REAXYS Number:
2046403
MDL number:
Assay:
≥98% (C)
Form:
crystals
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (C)
form
crystals
mp
43-46 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
InChI key
VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Naphthyl acetate is a 1-napthyl ester. Mechanism of photo-Fries rearrangement of 1-naphthyl acetate has been studied using steady state photolysis and laser flash photolysis. Kinetics of photo-Fries rearrangement of 1-napthyl acetate has been studied using steady-state, time-resolved chemically induced dynamic nuclear polarization (CIDNP) and flash photolysis methods.
Application
1-Naphthyl acetate may be used in a rapid staining method for identification of macrophages; counts by this method were confirmed by the more complex morphological criteria, by phagocytosis, and by the presence of Fc receptors.[1] It may be employed as substrate to investigate the distribution of non-specific carboxylic esterases (EC 3.1.1) in the digestive tract of perch, Perm fliiviatilis L.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)