Przejdź do
C4830
Calcium carbonate
BioXtra, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-439-9
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: insoluble
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.1%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21061C5929481807
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0%
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
BioReagent
product line
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: insoluble
solubility
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: soluble (10 g + 20 mL of HCl, dilute to 150 mL with H2O)
solubility
H2O: insoluble
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Azizur Rahman et al.
PloS one, 8(3), e58781-e58781 (2013-03-26)
An organic matrix consisting of a protein-polysaccharide complex is generally accepted as an important medium for the calcification process. While the role this "calcified organic matrix" plays in the calcification process has long been appreciated, the complex mixture of proteins
Jane A Cauley et al.
Journal of women's health (2002), 22(11), 915-929 (2013-10-18)
Clinical outcomes of the Women's Health Initiative (WHI) calcium plus vitamin D supplementation trial have been reported during 7.0 years of active intervention. We now report outcomes 4.9 years after the intervention stopped and cumulative findings. Postmenopausal women (N=36,282) were
Christopher T Parsons et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 178, 254-263 (2013-04-17)
Arsenic contamination of floodplain soils is extensive and additional fresh arsenic inputs to the pedosphere from human activities are ongoing. We investigate the cumulative effects of repetitive soil redox cycles, which occur naturally during flooding and draining, on a calcareous
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C4830-500G04061833493083
C4830-100G04061835543397