Przejdź do
795445
Calcium carbonate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1215,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-439-9
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
ACS reagent, anhydrous
Form:
powder
Solubility:
H2O: insoluble
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri™
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.002 meq/g water-soluble titr. base, ≤0.005% oxidizers, ≤0.01% NH4OH pptd., ≤0.01% insol. dil. HCl
pH
8
solubility
H2O: insoluble
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, fluoride (F-): ≤0.0015%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ba: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.02%, NH4+: ≤0.003%, Na: ≤0.1%, Sr: ≤0.1%, heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
General description
Calcium carbonate is an inorganic compound that is commonly used as a solid base catalyst in some organic transformations. It is also used as an acid scavenger and stabilizing agent for acid-sensitive compounds. Additionally, CaCO3 is the most widely used additive in plastic and elastomeric applications due to its wide availability.
Application
  • Spectrophotometric Analysis: Chromotropic acid disodium salt dihydrate is used in spectrophotometric methods for detecting and quantifying metal ions. Studies have shown its effectiveness in forming stable complexes with metal ions such as thorium, which can then be analyzed spectrophotometrically. This application is essential for environmental and industrial monitoring of metal contaminants (Issa et al., International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2022).
Features and Benefits
  • Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders     
  • Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
  • Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
  • Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs     
  • Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents      
  • Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST915C202932C6763
Węglan wapnia NIST® SRM® 915c
NIST915C
Węglan wapnia
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
description
NIST® SRM® 915c
description
≥99.995% trace metals basis
description
ReagentPlus®
form
powder
form
-
form
powder and chunks
form
powder
solubility
H2O: insoluble
solubility
-
solubility
H2O: insoluble
solubility
-
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99.995% trace metals basis
assay
≥99% (EDTA titration)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
pH
8
pH
-
pH
-
pH
8
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the size of the calcium carbonate particles? What are the minerals and what are their contents in calcium carbonate?
    1 answer
    1. The particle size for this product is not determined. The trace analysis of this product is reported in the lot specific Certificate of Analysis. A sample or lot specific Certificate may be accessed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/795445#product-documentation.