Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 186,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
Informacje o tej pozycji
186,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: calcium
particle size
≤50 μm
solubility
H2O: insoluble
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≤50 μm particle size, 98% | description NIST® SRM® 915c | description ≥99.995% trace metals basis | description ReagentPlus® |
| form powder | form - | form powder and chunks | form powder |
| solubility H2O: insoluble | solubility - | solubility H2O: insoluble | solubility - |
| assay 98% | assay - | assay ≥99.995% trace metals basis | assay ≥99% (EDTA titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) |
| reaction suitability core: calcium | reaction suitability - | reaction suitability core: calcium | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?