Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3940,00 zł 2955,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: calcium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
refractive index
n20/D 1.6584 (lit.)
solubility
H2O: insoluble
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.999% trace metals basis | description NIST® SRM® 915c | description ≥99.995% trace metals basis | description ReagentPlus® |
| form powder | form - | form powder and chunks | form powder |
| solubility H2O: insoluble | solubility - | solubility H2O: insoluble | solubility - |
| assay 99.999% trace metals basis | assay - | assay ≥99.995% trace metals basis | assay ≥99% (EDTA titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤50.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?