Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 736,00 zł |
Informacje o tej pozycji
232,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
solubility
H2O: soluble (10 g + 20 mL of HCl, dilute to 150 mL with H2O)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- BioReagent grade.
- High level of assay ( ≥99.0%), indicating its purity.
- Designed for insect cell culture applications.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.0% | assay 99.95-100.05% dry basis | assay ≥99.0% | assay ≥99% |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line Redi-Dri™ |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: soluble (10 g + 20 mL of HCl, dilute to 150 mL with H2O) | solubility dilute HCl: 6.7% | solubility - | solubility H2O: insoluble |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?