Merck
C2269000
Clindamycin phosphate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Clindamycin 2-phosphate, Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
Wybierz wielkość
250 MG
875,00 zł
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
875,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34ClN2O8PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clindamycin
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
Klucz InChI
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Fosforan klindamycyny EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Spectrum of Activity: Gram positive cocci and taxoplasma. Especially active against anaerobic bacteria.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Antibacterial and antiprotozoal antibiotic of the licosamide class.
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Guy Webster et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 8(8), 736-743 (2009-08-12)
Oral antibiotics are commonly prescribed for moderate or severe acne, but there may be limitations due to concerns about side effects associated with systemic treatments. To evaluate the efficacy and safety of a fixed combination clindamycin phosphate 1.2% and benzoyl
Asuka Munehiro et al.
The Journal of dermatological treatment, 23(3), 172-176 (2011-07-16)
Cosmetic moisturisers were applied to one side of the face of 18 male Japanese patients with acne vulgaris who were treated with a topical administration of adapalene and clindamycin phosphate gels. We assessed the alleviating effect of the moisturisers on
Shao-Min Wang et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 23(6), 899-906 (2009-02-18)
A simple high-performance liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometric (HPLC/ESI-MS/MS) method has been developed for the rapid identification of clindamycin phosphate and its degradation products or related impurities in clindamycin phosphate injection. Detection was performed by quadrupole time-of-flight mass spectrometry
L Babayeva et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 25(3), 328-333 (2010-07-30)
No single effective topical treatment is available for treating all pathogenic factors causing acne vulgaris (AV). Salicylic acid (SA), tretinoin (all-TRA) and clindamycin phosphate (CDP) are known to to be effective agents depending on their comedolytic and anti-inflammatory properties. To
C Hascicek et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 77(1), 116-121 (2010-11-23)
The aim of this work was to study the clindamycin release kinetics from floating delivery systems consisting of two modules assembled in void configuration, according to the modified release technology platform known as Dome Matrix®. Two modules differently shaped, i.e.