Kluczowe dokumenty
Y0001680
Clindamycin phosphate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Clindamycin 2-phosphate, Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
Wybierz wielkość
664,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
664,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clindamycin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
Klucz InChI
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)