Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4200,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clindamycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
S([C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O)O)C(NC(=O)[C@H]2N(C[C@@H](C2)CCC)C)C(Cl)C)C.Cl
InChI
1S/C34H63ClN2O6S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)42-32-30(40)29(39)31(43-34(32)44-5)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24?,25-,26+,28?,29-,30+,31-,32-,34-;/m1./s1
InChI key
GTNDZRUWKHDICY-SVFGMATFSA-N
General description
Application
- Clindamycin Palmitate Hydrochloride for Oral Solution
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family clindamycin | API family minocycline | API family ciprofloxacin | API family spectinomycin |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?