Merck
C2190000
Ciprofloxacin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate
Wybierz wielkość
100 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18FN3O3 · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ciprofloxacin
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Klucz InChI
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek cyprofloksacyny EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katie J Aldred et al.
Nucleic acids research, 41(8), 4628-4639 (2013-03-06)
Although quinolones are the most commonly prescribed antibacterials, their use is threatened by an increasing prevalence of resistance. The most common causes of quinolone resistance are mutations of a specific serine or acidic residue in the A subunit of gyrase
David J Serisier et al.
Thorax, 68(9), 812-817 (2013-05-18)
The delivery of antipseudomonal antibiotics by inhalation to Pseudomonas aeruginosa-infected subjects with non-cystic fibrosis (CF) bronchiectasis is a logical extension of treatment strategies successfully developed in CF bronchiectasis. Dual release ciprofloxacin for inhalation (DRCFI) contains liposomal ciprofloxacin, formulated to optimise
Roles of the superoxide dismutase SodB and the catalase KatA in the antibiotic resistance of Campylobacter jejuni.
Sunyoung Hwang et al.
The Journal of antibiotics, 66(6), 351-353 (2013-04-04)
E M Jones et al.
The Veterinary record, 173(17), 422-422 (2013-10-08)
Four models are presented investigating risks present on Great Britain (GB) turkey farms in breeding and fattening flocks for ciprofloxacin and cephalosporin resistance. Risk factors for ciprofloxacin resistance in fattening flocks were sourcing of feed from national compounders, antimicrobial use
Kathryn E Holt et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(43), 17522-17527 (2013-10-02)
Shigella sonnei is a human-adapted pathogen that is emerging globally as the dominant agent of bacterial dysentery. To investigate local establishment, we sequenced the genomes of 263 Vietnamese S. sonnei isolated over 15 y. Our data show that S. sonnei
Questions
  1. Vorrei conoscere la solubilità del prodotto ed in che solvente si risospende. Grazie.
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. Unfortunately, the solubility of this product is not determined. However, this compound is expected to be soluble at 25 - 30 mg/mL in water, as listed by PubChem. Please see the link below to review this information:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ciprofloxacin#section=Solubility
      For additional information from the supplier regarding this product, please see the link below:
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=C2190000