Przejdź do
1136002
USP
Klindamycyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Clindamycin hydrochloride monohydrate, (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33ClN2O5S · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clindamycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S([C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)[C@H](NC(=O)[C@H]2[N+H](C[C@@H](C2)CCC)C)[C@@H](Cl)C)C.[Cl-].O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H;1H2/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;;/m0../s1
InChI key
KWMXKEGEOADCEQ-WNNJHRBUSA-N
General description
Klindamycyna jest antybiotykiem linkozamidowym, który jest uważany za półsyntetyczną pochodną linkomycyny. Jest stosowana głównie jako środek przeciwdrobnoustrojowy.[1]
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny chlorowodorku klindamycyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2250000PHR11591138008
USP
USP
1136002
Klindamycyna
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
clindamycin
API family
clindamycin
API family
clindamycin
API family
clindamycin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Klindamycyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)