Przejdź do
C5269
Clindamycin hydrochloride
lincosamide antibiotic
Synonim(y):
(7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, Cleocin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33ClN2O5S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.44
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4070786
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder or crystals
impurities
≤13%
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1
InChI key
AUODDLQVRAJAJM-XJQDNNTCSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Clindamycin is used to study bacterial infections, such as group B streptococcal disease, bacterial resistance and plasma protein binding.[1][2][3]
Used to study bacterial protein synthesis.
Biochem/physiol Actions
Clindamycin hydrochloride is highly effective against anaerobic species.[4]
Clindamycin is a semi-synthetic, lincosamide antibiotic that is prepared from lincomycin. It inhibits bacterial protein synthesis by hydrogen bond interactions with the 23S rRNA component of the 50S ribosomal subunit thus inducing dissociation of the peptidyl-t-RNA complex. It has antibacterial activity against Gram-positive cocci and antiprotozoal activity against Taxoplasma.
Other Notes
Antibacterial and antiprotozoal antibiotic of the lincosamide class.
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1136002C2250000PHR1159
USP
USP
1136002
Klindamycyna
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clindamycin hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the potency of this product?
    1 answer
    1. The potency of Product C5269 (Clindamycin hydrochloride) exceeds 800ug of Clindamycin/mg.
      Helpful?
  4. You list the purity of Clindamycin hydrochloride, Product C5269, as determined by thin layer chromatography. Is it possible to determine purity by other chromatographic methods?
    1 answer
    1. The USP 31 describes a liquid chromatographic method utilizing Clindamycin Hydrochloride and Lincomycin Hydrochloride standards. Other publications may be searched on PubMed, such as G. La Follette et al.,  J Chromatogr., Vol. 431 (No. 2), pp. 379-388 (1988).
      Helpful?
  5. What is the pH of an aqueous solution of Clindamycin hydrochloride, Product C5269?
    1 answer
    1. The expected pH of a 100 mg/ml aqueous solution is from 3.0 to 5.5, per USP 31, p. 1796.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the antibiotic potency of Clindamycin hydrochloride, Product C5269?
    1 answer
    1. We do not include the potency of the compound in our quality specifications. Please contact Sigma-Aldrich Technical Service for the availability of lot-specific potency from our supplier.