Przejdź do
C7039
Cefotaxime sodium salt
powder or crystals, suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonim(y):
Cefotaxim sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5590,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N5NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.45
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
264-915-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5711411
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cefotaxime sodium salt, suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
off-white to pale yellow
solubility
H2O: 10% ( )
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
agriculture
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI key
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Cefotaxime sodium salt has been used as an test antibiotic in antibiotic susceptibility testing (AST) methods. It has also been used as an antibiotic to remove bacteria from O. tauri cultures.
Biochem/physiol Actions
Cefotaxime, a cephalosporin antibiotic, is active against both gram-negative and gram-positive bacteria. In addition, cefotaxime blocks the division of cyanobacteria. It also has an ability to inhibit the cell division of lower plant organelles/plastids such as the photosynthetic organelles of glaucophytes and chloroplasts of bryophytes.
Cefotaxim inhibits bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins (PBPs) which inhibits the final transpeptidation step of peptidoglycan synthesis in bacterial cell walls. As a result, bacteria lyse due to cell wall autolytic enzymes.
Mode of Action: Inhibits bacterial cell wall synthesis.
Other Notes
Broad spectrum third generation cephalosporin antibiotic.
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place. Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7912C0685000Y0000506
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefotaxime sodium salt
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. ho necessità di sapere che percentuale di attività ha il prodotto CEFOTAXIME sodium salt C 7912
    1 answer
    1. The activity is lot-specific and reported on the Certificate of Analysis.
      Please see the link below to review a sample document or access a lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/C7039#product-documentation