Merck
Y0001018
Cisplatin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
trans-Platinum(II)diammine dichloride, trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
Wybierz wielkość
15 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pt(NH3)2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cisplatin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
340 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Cisplatyna zanieczyszczenie A EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yuniardini S Wimardhani et al.
Journal of oral science, 56(2), 119-126 (2014-06-17)
Chitosan, a multipurpose biomaterial, has been shown to exert effects against several types of cancer including oral cancer. However, the mechanisms underlying the anticancer activities of chitosan on oral squamous cell carcinoma (SCC) cells remain largely unknown. The present study
Michelle X Liu et al.
Oncotarget, 5(4), 944-958 (2014-03-25)
Epithelial ovarian cancer is a highly lethal and aggressive gynecological malignancy. The high mortality rate is due in part to the fact that many advanced cancer patients become refractory to current chemotherapeutic agents, leading to tumor recurrence and death. However
Vicente Fresquet et al.
Blood, 123(26), 4111-4119 (2014-05-03)
Acquired resistance to targeted drugs is emerging as an obstacle to successful cancer treatment. Recently, a BCL2-selective BH3 mimetic termed ABT-199 showed promising therapeutic results in BCL2-dependent tumors. Based on its high affinity for BCL2, we studied potential mechanisms conferring
Wei Qian et al.
Oncotarget, 5(12), 4180-4194 (2014-06-24)
Overcoming platinum drug resistance represents a major clinical challenge in cancer treatment. We discovered a novel drug combination using cisplatin and a class of thioquinazolinone derivatives including mdivi-1 (mitochondrial division inhibitor-1), that induces synergistic apoptosis in platinum resistant tumor cells
James Chih-Hsin Yang et al.
The Lancet. Oncology, 16(2), 141-151 (2015-01-16)
We aimed to assess the effect of afatinib on overall survival of patients with EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma through an analysis of data from two open-label, randomised, phase 3 trials. Previously untreated patients with EGFR mutation-positive stage IIIB or IV