Przejdź do
P4394
cis-Diammineplatinum(II) dichloride
≥99.99% (trace metal analysis), crystalline, macrophage activator
Synonim(y):
cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pt(NH3)2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-733-8
MDL number:
Form:
crystalline
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, crystalline
form
crystalline
Quality Segment
color
yellow
mp
270 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
originator
Corden
SMILES string
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI key
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Application
cis-Diammineplatinum(II) dichloride has been used:
  • in cell viability measurement in cochlear explants[1]
  • in the inhibition of cell proliferation and chemosensitivity in ovarian cancer cell lines
  • in MTT [3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide] cell viability assay in oral squamous cell carcinoma
Biochem/physiol Actions
Potent chemoimmunotherapeutic drug; stimulates the immune responses by activating macrophages and other cells of the immune system. Cisplatin-treated macrophages show increased antigen presentation function in vitro. Treatment increased cellular NF-κB content and translocation in macrophages. Cisplatin effects are regulated by kinases, phosphatases, and Ca2+/calmodulin. Forms cytotoxic adducts with the DNA dinucleotide d(pGpG), inducing intrastrand crosslinks.
Potent platinum-based antineoplastic agent. Forms cytotoxic adducts with the DNA dinucleotide d(pGpG), inducing intrastrand cross-links.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Corden. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
This product is to be stored in room temperature. Keep the product tightly closed in a well-ventilated place. Dry. Please view the Safety Data Sheet for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4793061134357BP809
Cisplatyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134357
Cisplatyna
Cisplatin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP809
Cisplatin
form
crystalline
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Corden
originator
-
originator
-
originator
-
color
yellow
color
-
color
-
color
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How to reconstitute Cisplatin (P4394)?
    1 answer
    1. The list of solvents and rates are as follows:
      Solvent M x 10E(2) %(w/v)
      H2O(after 24 hours)* 0.77 0.23
      (after 72 hours)* 0.83 0.25
      0.9% NaCl 0.50 0.15
      DMF 6.67 2.0
      DMA 6.00 1.8
      DMSO* 116.6 35.0
      *strongly discouraged
      DMSO inserts itself into the ligand
      Please see the link below to review this product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/310/148/p4394pis.pdf
      Helpful?
  2. How long can it be stored at -20°C when it is dissolved in PBS?
    1 answer
    1. The long term stability of this material in solution has not been determined. In general, it is recommended to prepare solutions fresh and protect from light. However, at -20°C, Cisplatin is completely stable over a span of 2 weeks according to the article below:
      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/%28SICI%291097-0142%2819970501%2979%3A9%3C1723%3A%3AAID-CNCR13%3E3.0.CO%3B2-%23
      Helpful?
  3. How should the Product cisplatin P4394, be stored?
    1 answer
    1. This product is to be stored in room temperature. Keep the product tightly closed in a well-ventilated place. Dry. Please view the Safety Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/310/148/p4394pis.pdf
      Helpful?
  4. Why should DMSO not be used as a solvent for cis-Diammineplatinum (II) dichloride?
    1 answer
    1. The divalent platinum has a high affinity for sulfur donor ligands and this will displace the chloride.  The use of DMSO as a solvent affects the instability of cisplatin and can affect biological activity.  Sundquist, W. I., et al., Inorg. Chem. 26:1524-1528, 1987.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the best solvent to use for Cisplatin, Product P4394?
    1 answer
    1. Pharmaceutical injections of cisplatin are in 0.9% sodium chloride at 1 mg/ml.  A 0.1% solution in 0.9% sodium chloride solution has a pH range of 4.5-6.0 immediately after preparation and can be adjusted with HCl.
      Helpful?
  7. What is the half-life of Cisplatin, Product P4394, in DMSO?
    1 answer
    1. At 37 °C, the half-life of cisplatin in DMSO is 60 minutes. In vivo the half-life of cisplatin is approximately 30 minutes.
      Helpful?
  8. What is the toxicity of Cisplatin, Product P4394?
    1 answer
    1. This information can be found on the MSDS Section 11.
      Helpful?
  9. How can solutions of Cisplatin, Product P4394, be stored?
    1 answer
    1. Sterile solutions in 0.9% sodium chloride protected from light are stable for 28 days at room temperature.