BCR307
2-Nitronaphthalene
BCR®, certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
65-73 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Klucz InChI
ZJYJZEAJZXVAMF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
BCR307
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta