Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł |
3 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 886,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
assay
99%
form
crystals, flakes
autoignition temp.
978 °F
expl. lim.
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Naphthalene is widely used to synthesize naphthylamines,sulfonic acid,synthetic resins,anthranilic and phthalic acids.
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description suitable for scintillation, ≥99% | description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 99% | assay ≥99% | assay ≥99.7% (GC) | assay - |
| solubility methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| mp 80-82 °C (lit.) | mp 80-82 °C (lit.) | mp 79.5-81.0 °C, 80-82 °C (lit.) | mp 80-82 °C (lit.) |
| form crystals, flakes | form crystals, flakes | form - | form - |
| bp 218 °C (lit.) | bp 218 °C (lit.) | bp 218 °C (lit.) | bp 218 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthalene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
173.3 °F - closed cup
flash_point_c
78.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-20-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?