Kluczowe dokumenty
BCR310
3-Nitrofluoranthene
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
870,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
870,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
157-159 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3-c4cccc1c24
InChI
1S/C16H9NO2/c18-17(19)15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9H
Klucz InChI
PIHGQKMEAMSUNA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
BCR310.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)