F1506
9-Fluorenone
98%
Synonim(y):
9H-Fluorene-9-one, Fluoren-9-one (8CI)
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
tw
342 °C (lit.)
mp
80-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
Klucz InChI
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Synthesis of host for the blue and green phosphorescent organic light emitting diodes (PHOLEDs).
- Synthesis of fluorene-based molecular motors.
- Synthesis of open-shell Chichibabin′s hydrocarbons as potential organic spintronic materials.
- It also acts as a sensitizer in the formation of picene via photosensitization of 1,2-di(1-naphthyl)ethane.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
325.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
163 °C