N9005
1-Naphthylamine
97%
Synonim(y):
α-Naphthylamine, 1-Aminonaphthalene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
kolor
light tan to purple
tw
301 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
Klucz InChI
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used as a starting material to synthesize:
- [(S)-HY-Phos], a novel chiral phosphine-phosphoramidite ligand for use in rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of various functionalized olefins.
- N-(naphthalen-1-yl)picolinamide.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves