Przejdź do
405604
3-Nitrofluoranthene
technical grade, 90%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
195,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2216474
Assay:
90%
Form:
powder
195,00 zł
Cena katalogowa260,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
powder
mp
157-159 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3-c4cccc1c24
InChI
1S/C16H9NO2/c18-17(19)15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9H
InChI key
PIHGQKMEAMSUNA-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Nitrofluoranthene (3-NFA) is a nitro-polycyclic aromatic hydrocarbon (nitro-PAH).[1] It is an air pollutant present in diesel exhaust and also in some xerographic toners and copies.[2] Vibrational spectra of 3-NFA has been analyzed by FT-IR and density functional theory calculations. Detection of 3-NFA in suspended particulate matter has been reported by liquid chromatography with fluorescence detection. Carcinogenicity of 3-nitrofluoranthene in male F344/DuCrj rats has been studied.[2] Voltammetric determination of 3-nitrofluoranthene in mixed methanol-water solutions by differential pulse voltammetry (DPV) at boron doped diamond thin-film electrode (BDDE) has been described. Analysis of 3-nitrofluoranthene, by HPLC separation and with electrochemiluminescence detection (ECL) has been reported.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73340BCR310196665
assay
90%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
99%
mp
157-159 °C (lit.)
mp
242-244 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
functional group
nitro
functional group
amine, nitro
functional group
-
functional group
fluoro
grade
technical grade
grade
-
grade
certified reference material
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrofluoranthene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)