Solubility for A8251 is tested at 50 mg/ml in water, but no solution stability data is available at 50 mg/ml in water or at lesser concentrations, or in other solvents.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
311,00 zł
Nazwa produktu
Acriflavine hydrochloride, fluorescent dye
Quality Segment
form
powder
composition
Acriflavine HCL content, 10-50% , Proflavine HCL, 25-70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cl[H].Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
InChI key
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| color faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red | color - | color - | color red to brown |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.) | solubility H2O: 1 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A8251-25G | 04061835345793 |
| A8251-10G | 04061833391358 |
| A8251-100G | 04061833391341 |
-
How long can the acriflavine be stored once it has been dissolved in water (12mg/l)?