Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 323,00 zł | |
| 5000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł | |
| 10000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł | |
| 25000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3080,00 zł | |
| 50000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
323,00 zł
biological source
Pseudomonas aeruginosa
Quality Segment
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
solubility
water: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in human aortic endothelial cells (HAEC) cell culture to exclude potential endotoxin contamination in recombinant adiponectin
- in the analysis of the isolates
- in endotoxin-neutralizing activity of α-amylase (AmyI-1)-18 (LAL assay)
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: Has bactericidal action on most gram-negative bacilli††, including E. Coli and on most fungi and gram-positive bacteria.
Features and Benefits
Preparation Note
Stock solutions should be sterile filtered and stored at 2-8°C. They are stable at 37°C for 5 days.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell membrane | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action cell membrane | interferes |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| biological source Pseudomonas aeruginosa | biological source - | biological source - | biological source Bacillus polymyxa (fermentation) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polymyxin B sulfate salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P1004-25MU | 04061835547296 |
| P1004-5MU | 04061835547302 |
| P1004-1MU | 04061835547289 |
| P1004-10MU | 04061835547272 |
| P1004-50MU | 04061834353638 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
We're needing a little more information on how this product is sold. What size are the "units" that are mentioned, and can you provide any details as to the concentration of chemical in the unit? Thank you!
1 answer-
This product is sold by the International Unit (IU). The minimum activity of 6000 units per milligram is reported based on the dried weight of the powder. The maximum allowable moisture content at 7%. The amount of material in each vial varies from lot to lot and can be determined by dividing the number of units of the package size by the lot-specific activity. This information is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/p1004#product-documentationHelpful?
-
-
Dear Sir, May I ask what's meaning of 10 MU? How many grams per bottle? Tks.
1 answer-
The 10 MU stands for a 10,000,000 unit package size. The mass contained in each bottle is lot-specific and dependent on the activity. This activity is reported on the certificate of analysis. For example, lot number 0000227415 tested at 8232 units per milligram. A 10 MU package size would amount to 1.214 grams. See the link below to review this Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P1004-50MU0000227415.pdf