Przejdź do
861340
Thionin acetate salt
certified by the BSC, Dye content ≥85 %
Synonim(y):
3,7-Diamino-5-phenothiazinium acetate, Lauth’s violet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N3S · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.34
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
Colour Index Number:
52000
Beilstein/REAXYS Number:
4345073
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥85%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
λmax
598 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC([O-])=O.Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
InChI
1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
OWXBIRAFHWASMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Thionin is a diaminothiazine, metachromatic cationic dye.
Application
Thionin is widely used as a biological stain, especially in histology. It has been used in the Nissl stain for the labeling of neuronal cell bodies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
198099C0775HT901
description
certified by the BSC, Dye content ≥85 %
description
certified by the BSC
description
certified by the BSC
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
solution
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, 75%
composition
Dye content, ≥90%
composition
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 製品No.861340(チオニン 酢酸塩)の内容量は ≥85%となっていますが、残りはチオニン酢酸塩由来の不純物ということでしょうか?それともそれ以外のものになりますでしょうか? また、こちらの製品の水への溶解度を教えていただくことは可能でしょうか? 宜しくお願い致します。
    1 answer
    1. There is no testing for either dye purity of dye impurities for product 861340, Thionin Acetate. The dye content is calculated using the spectral characteristics testing procedure from the Biological Stain Commission. The method can be found in the following publication:
      Penney, D. P., Powers, J. M., Frank, M., Willis, C., & Churukian, C. (2002). Analysis and testing of biological stains-- The Biological Stain Commission Procedures. Biotechnic & Histochemistry, 77(5–6), 237–275. https://doi.org/10.1080/bih.77.5-6.237.275.
      There is no testing for the impurities that are present.
      As to the solubility in water, the literature is devoted exclusively to the chloride salt. The Aldrich Handbook of Stains, Dyes and Indicators by Floyd Green states the literature is devoted almost exclusively to the chloride salt. There is mention of 30 mg/ml solubility, but it is somewhat unclear which form of Thionin is being mentioned. There is also a statement that the Thionin Acetate "is much more soluble in water and the short chain alcohols than the chloride."
      The exact solubility in water is unknown, but should be greater than 30 mg/ml. A typical concentration for Thionin for Nissl Substance is 0.5%. The Clark method for Nissl substance (1945) uses a concentration of 25 mg/ml or 0.25%. Thionin can be used for a variety of techniques. The dye is also used as a nuclear stain at 0.5% in 20% alcohol. The expectation is that the conditions and concentrations will vary depending upon the test method.