Przejdź do
131105
3,6-Diaminoacridine hydrochloride
Dye content 95 %
Synonim(y):
Proflavine hydrochloride, Proflavine monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.71
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
213-459-9
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 131105, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
94.0% (HPLC)
form
powder
composition
Dye content, 95%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
λmax
456 nm
ε (extinction coefficient)
50000 at 260 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C13H11N3.ClH/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h1-7H,14-15H2;1H
InChI key
PBBGTVBGXBUVLT-UHFFFAOYSA-N
Application
An intercalating dye.
3, 6-Diaminoacridine hydrochloride has been used for studying cation transfer at the liquid–liquid interface.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)