Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208089
Assay:
98.0-102.0%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0%
form
powder
mp
168-172 °C (lit.)
solubility
DMSO: 5 M, ethanol: 50 mg/mL, H2O: very slightly soluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442)
Application
Analgesic.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaminophen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?