Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
400 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acetaminophen, paracetamol
manufacturer/tradename
USP
mp
168-172 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442)
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Acetaminophen Tablets
- Acetaminophen Capsules
- Acetaminophen Suppositories
- Acetaminophen Oral Suspension
- Acetaminophen Oral Solution
- Acetaminophen and Caffeine Tablets
- Acetaminophen Extended-Release Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) |
| Gene Information human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442) | Gene Information human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442) | Gene Information human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442) | Gene Information human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaminofen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?