Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
functional group
amine, imine, ketone
storage temp.
−70°C
SMILES string
CC(=O)\N=C1\C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
URNSECGXFRDEDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Redox reactions
- Hydrohalogenation
- pH dependent reactions: in acidic media it is hydrolyzed, hydroxylated in alkaline media, and dimerized at intermediate pHs
- Mediation of acetaminophen hepatotoxicity
- Studies to identify the utility of acetaminophen for treating autoimmune disorders
Other Notes
Acetaminophen metabolite that reacts with serum proteins.
Disclaimer
air, moisture and light sensitive
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99% | description 97% | description ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form solid | form solid | form crystals |
| functional group amine, ketone | functional group amide | functional group amide, ketone | functional group amide |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?