Przejdź do
L5501
L-Lysine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
(S)-2,6-Diaminocaproic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-294-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722531
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Lysine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
General description
L-lysine contains basic side chain and is hydrophilic in nature. The N-butyl amino group in the side chain is found to be protonated at physiological pH. Upon degradation, L-lysine gives ketone bodies. Transamination of lysine with α-ketoglutarate produces acetoacetyl CoA. L-lysine serves as a precursor for secondary metabolites, such as β-lactam antibiotics. It also serves as a precursor for the biosynthesis of α-aminoadipic acid.[1]
Application
L-Lysine is an essential proteinogenic α amino acid used in a wide range of applications. It has been used:
  • as a supplement in cell culture media[2][3][4][5]
  • as a substrate for enzymes such as L-lysine oxidase (EC 1.4.3.14)
  • as a component of poly-lysine polymers
  • as a substrate for oxidation and glycation mechanism studies
  • in the preparation of cobaltous lysine[6][7]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6284023128W384720
L-Lysine analytical standard
Supelco
23128
L-Lysine
description
≥98% (TLC)
description
crystallized, ≥98.0% (NT)
description
analytical standard
description
≥98%, FG
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98%
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.), ~215 °C (dec.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lysine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?