Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
662,00 zł
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
168-172 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442)
General description
Application
- as an anti-inflammatory drug to test its effect in lipid peroxidation in marine mussels
- to test its effect on neurite outgrowth in gamma-aminobutyric acid-ergic and glutamatergic neurons
- as a hepatocellular injury inducing agent in mice
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility ethanol: 0.5 M, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) |
| form powder | form - | form powder | form - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7085-1KG | 04061833383469 |
| A7085-500G | 04061833383476 |
| A7085-100G | 04061833383452 |