Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
Quality Segment
assay
>98% (TLC)
form
powder
impurities
<6% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
OINXIJJEOMGKPB-CYRSAHDMSA-M
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility - | solubility - | solubility water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color - | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Acetamidophenyl β-D-glucuronide sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?