Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 368,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
368,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| density 0.852 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.852 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.852 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.852 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 185 °C/10 mmHg (lit.) | bp 185 °C/10 mmHg (lit.) | bp 185 °C/10 mmHg (lit.) | bp 185 °C/10 mmHg (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
Analiza HPLC estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMES) na urządzeniu SUPELCOSIL™ LC-18
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A8346-5X1VL | 04061833293256 |
| A8346-1VL | 04061838047144 |
| A0673-1MG | 04061833334232 |
| A0673-.5MG | 04061833334225 |
| A0673-.1MG | 04061833334218 |
| 76159-1G | 04061835561162 |
| 76159-5G | 04061835515240 |