Przejdź do
04277
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
≥98%
Synonim(y):
TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
25 kg
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na3PO4 · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-509-8
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
crystalline
Solubility:
boiling water: soluble 1 part, water: soluble 3.5 parts, alcohol: insoluble
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
crystalline
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤2.5% free alkali (as NaOH)
solubility
boiling water: soluble 1 part, water: soluble 3.5 parts, alcohol: insoluble
density
1.62 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Application
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate was used to prepare buffer solution used in the analysis of pyronaridine in human whole blood and plasma by using high-performance liquid chromatography.[1]
Biochem/physiol Actions
Sodium phosphate tribasic also referred to as Trisodium phosphate or TSP is a widely used cleaning agent. Trisodium phosphate disrupts cytoplasmic as well as outer membranes of Salmonella enterica cells and hence prevents the spread of bacteria.[2] Further, it is corrosion inhibitor for iron and inhibits the rate of the anodic iron dissolution reaction in unbuffered solutions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
222003S77781.06572
form
crystalline
form
crystals or chunks
form
powder
form
crystals
solubility
boiling water: soluble 1 part, alcohol: insoluble, water: soluble 3.5 parts
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
285 g/L
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (titration)
assay
98.0-102.0% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, fluoride (F-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
density
1.62 g/mL at 25 °C
density
1.62 g/mL at 25 °C
density
1.62 g/mL at 25 °C
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)